Anti-NWSHPQFEK Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # GENSA00626-40
Supplier: Genscript
Specifications
- Druh protilátky:Etiketa
- Název antigenu:NWSHPQFEK Tag
- Symbol antigenu:NWSHPQFEK
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:40 µg
- Bal.:40 µG
Specifications
About this item
Type: Tag
Antigen: NWSHPQFEK
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: