Anti-ADRA1B Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB11920
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Adrenoceptor alpha 1B
- Symbol antigenu:ADRA1B
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Počet aminokyselin:252 to 264
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: ADRA1B (adrenoceptor alpha 1B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: