Anti-Alpha-synuclein (NACP140) Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB11714
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Synuclein alpha
- Symbol antigenu:SNCA
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Pig,Human
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:PARK1|PARK4|NACP|PD1
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: Alpha-synuclein (NACP140)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Pig