Anti-TAS2R4 Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB11633
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:taste receptor, type 2, member 4
- Symbol antigenu:TAS2R4
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Počet aminokyselin:157 to 171
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: TAS2R4 (taste receptor, type 2, member 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human