Anti-NLGN4X Goat Polyclonal Antibody
Catalog # EVBIEB11592
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Neuroligin 4, X-linked
- Symbol antigenu:NLGN4X
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Počet aminokyselin:51 to 65
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: NLGN4X (neuroligin 4, X-linked)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: