Anti-ZBTB24 Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB11414
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:zinc finger and BTB domain containing 24
- Symbol antigenu:ZBTB24
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Počet aminokyselin:232 to 245
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: ZBTB24 (zinc finger and BTB domain containing 24)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human