Anti-KCNC3 / Kv3.3 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB11266
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:KCNC3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Pig,Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:Kv3.3
- Počet aminokyselin:317 to 328
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: KCNC3 / Kv3.3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Pig, Rat