Anti-ADRB3 Goat Polyclonal Antibody
Catalog # EVBIEB11263
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Adrenoceptor beta 3
- Symbol antigenu:ADRB3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Mouse
- Epitop:intracellular domain
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ADRB3 (adrenoceptor beta 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: intracellular domain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse