Anti-FGF5 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB11181
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Fibroblast growth factor 5
- Symbol antigenu:FGF5
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: FGF5 (fibroblast growth factor 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human