Anti-GABRA6 Goat polyclonal antibody unconjugated
EVBIEB10993
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 6
- Symbol antigenu:GABRA6
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Počet aminokyselin:15 to 26
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: GABRA6 (gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: