Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-CD127 / IL7R Goat Polyclonal Antibody
Anti-CD127 / IL7R Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB10965
Dodavatel:  Everest Biotech
undefined
Anti-CD127 / IL7R Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB10965
Dodavatel:  Everest Biotech

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    CD127
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    internal
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Synonyma antigenu:
    IL7R
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    0,1 mg

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: CD127 / IL7R
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat