Anti-SLC19A1 / RFC1 Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB10945
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:Solute carrier family 19, member 1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Rat,Mouse
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:RFC1
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: SLC19A1 / RFC1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat