Anti-PAPD5 Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB10875
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:PAP associated domain containing 5
- Symbol antigenu:PAPD5
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Počet aminokyselin:78 to 90
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: PAPD5 (PAP associated domain containing 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse