Anti-Scn10a / Nav1.8 Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB10847
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:SCN10A
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Rat,Mouse
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:Nav1.8
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: Scn10a / Nav1.8
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat