Anti-Cyp2d5 / Cyp2d10 Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB10750
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:Cyp2d5/Cyp2d10
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Rat
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: Cyp2d5 / Cyp2d10
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rat