Anti-RORC Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB10749
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:RAR-related orphan receptor C
- Symbol antigenu:RORC
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Počet aminokyselin:200 to 212
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: RORC (RAR-related orphan receptor C)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: