Anti-BTBD7 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB10630
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:BTB (POZ) domain containing 7
- Symbol antigenu:BTBD7
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: BTBD7 (BTB (POZ) domain containing 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: