Anti-PARD3B Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB10561
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Par-3 family cell polarity regulator beta
- Symbol antigenu:PARD3B
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: PARD3B (par-3 family cell polarity regulator beta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat