Anti-ALDH5A1 Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB10435
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:aldehyde dehydrogenase 4 family, member A1
- Symbol antigenu:ALDH5A1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Počet aminokyselin:485 to 496
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: ALDH5A1 (aldehyde dehydrogenase 5 family, member A1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: