Anti-ZDHHC1 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB10422
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:zinc finger, DHHC-type containing 1
- Symbol antigenu:ZDHHC1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Počet aminokyselin:213 to 222
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: ZDHHC1 (zinc finger, DHHC-type containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat