Anti-ASNSD1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Catalog # EVBIEB10338
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:asparagine synthetase domain containing 1
- Symbol antigenu:ASNSD1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ASNSD1 (asparagine synthetase domain containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human