Anti-MUC5AC Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB10310
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming
- Symbol antigenu:MUC5AC
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Mouse
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: MUC5AC (mucin 5AC, oligomeric mucus/gel-forming)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse