Anti-SIT1 Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB09881
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Signaling threshold regulating transmembrane adaptor 1
- Symbol antigenu:SIT1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: SIT1 (signaling threshold regulating transmembrane adaptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human