Anti-GTF3C4 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB09689
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:General Transcription Factor 3C polypeptide 4
- Symbol antigenu:GTF3C4
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: GTF3C4 (general transcription factor IIIC, polypeptide 4, 90kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: