Anti-ALK Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB09338
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase
- Symbol antigenu:ALK
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: ALK (anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: