Anti-IGFALS Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB09337
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Insulin-like Growth Factor Binding Protein, Acid Labile Subunit
- Symbol antigenu:IGFALS
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: IGFALS (insulin-like growth factor binding protein, acid labile subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: