Anti-IGFBP7 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB09317
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Insulin-like Growth Factor Binding Protein 7
- Symbol antigenu:IGFBP7
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Počet aminokyselin:145 to 159
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: IGFBP7 (insulin-like growth factor binding protein 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat