Anti-GCKR Goat polyclonal antibody unconjugated
Catalog # EVBIEB09275
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Glucokinase regulator
- Symbol antigenu:GCKR
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: GCKR (glucokinase (hexokinase 4) regulator)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat