Anti-HIP1R/ HIP12 Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB09186
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:HIP1R
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:HIP12
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: HIP1R/ HIP12
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: