Anti-SLC12A1 / NKCC Goat Polyclonal Antibody
Catalog # EVBIEB09143
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:Solute carrier family 12, member 1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:NKCC
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: SLC12A1 / NKCC
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human