Anti-GABRB3 Goat polyclonal antibody unconjugated
Catalog # EVBIEB09097
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta 3
- Symbol antigenu:GABRB3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: GABRB3 (gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: