Anti-CACNA1C Goat polyclonal antibody unconjugated
Katalogové číslo EVBIEB08821
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit
- Symbol antigenu:CACNA1C
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: CACNA1C (calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human