Anti-RAMP1 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB08644
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Receptor (G Protein-coupled) activity modifying protein 1
- Symbol antigenu:RAMP1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: RAMP1 (receptor (G protein-coupled) activity modifying protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat