Anti-MARCH4 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB08303
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Membrane-associated ring Finger (C3HC4)9, E3 ubiquitin protein ligase
- Symbol antigenu:MARCH9
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:MARCH-IX|RNF179
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: MARCH4 (membrane-associated ring finger (C3HC4) 4, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human