Anti-TEB4 / MARCH-VI Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB08294
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:TEB4
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:MARCH-VI
- Počet aminokyselin:701 to 712
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: TEB4 / MARCH-VI
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse