Anti-AADAT Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB08259
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:aminoadipate aminotransferase
- Symbol antigenu:AADAT
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Průtoková cytometrie:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Imunoprecipitace:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:Kat II
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: AADAT (aminoadipate aminotransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human