Anti-PPP2R3A Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB08233
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', alpha
- Symbol antigenu:PPP2R3A
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: PPP2R3A (protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: