Anti-CYTH2 Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB08181
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:cytohesin 2
- Symbol antigenu:CYTH2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Dog,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: CYTH2 (cytohesin 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat