Anti-EPB41L2 Goat polyclonal antibody unconjugated
Katalogové číslo EVBIEB08171
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Erythrocyte membrane protein band 4.1-like 2
- Symbol antigenu:EPB41L2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Počet aminokyselin:347 to 357
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: EPB41L2 (erythrocyte membrane protein band 4.1-like 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human