Anti-U2AF1L4 Goat Polyclonal Antibody
Catalog # EVBIEB08161
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:U2 Small Nuclear RNA Auxiliary Factor 1-Like 4
- Symbol antigenu:U2AF1L4
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Dog,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: U2AF1L4 (U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1-like 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat