Anti-CADM4 Goat polyclonal antibody unconjugated
Catalog # EVBIEB08040
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Cell adhesion molecule 4
- Symbol antigenu:CADM4
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CADM4 (cell adhesion molecule 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat