Anti-ATOH7 Goat polyclonal antibody unconjugated
Katalogové číslo EVBIEB07972
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Atonal Homolog 7 (Drosophila)
- Symbol antigenu:ATOH7
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Rat,Mouse
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: ATOH7 (atonal homolog 7 (Drosophila))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat