Anti-Carabin / TBC1D10C Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB07680
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Carabin
- Symbol antigenu:TBC1D10C
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Pig,Human,Dog,Rat,Mouse
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: Carabin / TBC1D10C
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Pig, Rat