Anti-NANOG Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB06860
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Nanog homeobox
- Symbol antigenu:NANOG
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Dog
- Western blot:Yes
- Epitop:internal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: NANOG (Nanog homeobox)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human