Anti-CCL3 and CCL3L1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Catalog # EVBIEB06650
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:CCL3 and CCL3L1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CCL3 and CCL3L1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human