Anti-VPS28 Goat Polyclonal Antibody
Catalog # EVBIEB06276
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:vacuolar protein sorting 28 homolog (S. cerevisiae)
- Symbol antigenu:VPS28
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Pig,Human,Dog,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: VPS28 (vacuolar protein sorting 28 homolog (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Pig, Rat