Anti-ACVRL1 Goat Polyclonal Antibody
Catalog # EVBIEB06267
Supplier: Everest Biotech
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:activin A receptor type II-like 1
- Symbol antigenu:ACVRL1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:ALK1
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ACVRL1 (activin A receptor type II-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human