Anti-Syntrophin gamma 1 Goat Polyclonal Antibody
Katalogové číslo EVBIEB06261
Dodavatel: Everest Biotech
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:Syntrophin gamma 1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: Syntrophin gamma 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human