ContactUsLinkComponent
Anti-GOPC Goat polyclonal antibody unconjugated
  EVBIEB06239
undefined
Anti-GOPC Goat polyclonal antibody unconjugated
  EVBIEB06239
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Golgi-associated PDZ and coiled-coil motif containing
  • Symbol antigenu:
    GOPC
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Goat
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-terminal
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    0,1 mg
Type: Primary
Antigen: GOPC (golgi-associated PDZ and coiled-coil motif containing)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: