Anti-INADL / PATJ Goat Polyclonal Antibody
EVBIEB06197
- Druh protilátky:Primární
- Symbol antigenu:INADL
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Goat
- Imunochemie:Yes
- Izotyp:IgG
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:PATJ
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:0,1 mg
Type: Primary
Antigen: INADL / PATJ
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: